主要文件
1.10002
Supelco
Cobalt Test Strips, colorimetric
greener alternative
10-1000 mg/L (Co²⁺), MQuant®
别名:
钴化学测试条
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
钴测试, colorimetric, 10-1000 mg/L (Co2+), MQuant®
描述
semi-quantitative
品質等級
產品線
MQuant®
特定分析物
cobalt
環保替代產品特色
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
測量範圍
10-1000 mg/L (Co2+)
檢測方法
colorimetric
環保替代類別
儲存溫度
15-25°C
相关类别
一般說明
方法:试纸比色法,10 - 30 - 100 - 300 - 1000 mg/L (NO2-),MQuant®
Mquant®钴试纸可用于废水、电镀液、电子工业、金属加工业、矿石检测和加工等方面的测试。在试纸上,钴(II)离子与硫氰酸根离子反应形成蓝色络合物。通过目视比较试纸条的反应区与各色度块,可半定量测定钴浓度。
聯結
替代:10002-1; 10002
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1