主要文件
1.10080
Supelco
Manganese Test Strips, colorimetric
Mn 2-100 mg/L, MQuant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
锰测试, colorimetric, Mn 2-100 mg/L, MQuant®
描述
semi-quantitative
品質等級
產品線
MQuant®
特定分析物
manganese
反應適用性
reagent type: oxidant
Mn measuring range
2-100 mg/L
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:比色法,使用试纸条和试剂,2 - 5 - 20 - 50 - 100 mg/L (Mn), MQuant®
MQuantt®锰试验包括试纸条和所有必需的附加试剂,适用于水、工业水和废水的常规测试。 锰(II)离子被氧化成氧化锰(IV),氧化锰将有机氧化还原指示剂转化为带色的氧化产物。通过目视比较试纸条的反应区与各色度块,可半定量测定锰浓度。试纸非常适合以经济、快速的方式对样品进行预测试,以便在使用定量方法(例如Spectroquant®测试)之前对锰浓度和可能的稀释因子进行估算。
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1