产品名称
Titriplex® solution B, for the determination of alkaline earth in water (hardness), 1 ml = 10 mg CaO/l (≙ 1 German degrees of hardness) using 100 ml of water for 1000 ml Titrisol®
品質等級
產品線
Titrisol®
形狀
liquid
pH值
7.5 (20 °C in H2O)
密度
1.10 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
法律資訊
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2