主要文件
1.06161
Supelco
Murexide
metal indicator, ACS
别名:
Murexide, Ammonium purpurate, acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8N6O6
CAS号:
分子量:
284.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
221-266-6
NACRES:
NB.21
产品名称
Murexide, (ammonium purpurate) metal indicator ACS
等級
ACS reagent
品質等級
形狀
solid
損耗
≤2.0% loss on drying, 105°C
pH值
5 (20 °C, 1 g/L in H2O)
溶解度
1 g/L
體積密度
330 kg/m3
Amax
520-524 nm in water
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[N+H4].N1C(=O)NC(=O)[C-](C1=O)N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O
InChI
1S/C8H4N5O6.H3N/c14-3-1(4(15)11-7(18)10-3)9-2-5(16)12-8(19)13-6(2)17;/h(H2,10,11,14,15,18)(H2,12,13,16,17,19);1H3/q-1;/p+1
InChI 密鑰
PCCZWUCAYILEMX-UHFFFAOYSA-O
聯結
Replaces: MX1665-3; MX1665
分析報告
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum (water): 520 - 524 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; water): ≥ 300
Sulfated ash (800 °C): ≤ 1.0 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 2.0 %
Suitability as indicator (for metal titration): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3