主要文件
1.08420
Supelco
Titriplex® 溶液B
1 ml = 10 mg CaO/l using 100 ml of water, ready-to-use volumetric solution for the determination of water hardness, alkaline earth metals in water, Titripur®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352401
NACRES:
NA.21
产品名称
Titriplex® 溶液B, for the determination of alkaline earth metals in water 1 ml 10 mg CaO/l using 100 ml of water, Titripur®
品質等級
產品線
Titripur®
形狀
liquid
品質
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
反應適用性
reaction type: Complexometric reactions
包裝
Titripac® of
濃度
0.2 M
技術
titration: suitable
pH值
7.5 (20 °C in H2O)
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
特點和優勢
认证:
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认证证书请见www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
包裝
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Titripac®包装:所有产品包装编码(SKU-pack size number)以“000, 4003, 9010, 9013”结尾 - 更多详情参见www.sigmaaldrich.com/Titripac
分析報告
形态:液体
物质的量浓度:0.01775 - 0.01793 mol/L
可溯源至NIST SRM
浓度通过容量滴定法在20°C测定。
此滴定溶液的物质的量浓度是使用符合ISO 17034的有证标准物质锌基准试剂(货号1.02409)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 682锌),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度表示为扩展的测量不确定度,覆盖因子k = 2,覆盖95%的置信度。
注意:滴定度是一种用于校正容量滴定溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在打开新瓶后并在一定时间间隔内,立即使用实验室专用设备并在实验室特定条件下对滴定度进行确定。
法律資訊
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1