主要文件
1.09028
Supelco
纳氏′试剂
别名:
Nota 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352402
NACRES:
NB.21
形狀
liquid
品質等級
特定分析物
nitrogen
技術
photometry: suitable
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C
一般說明
对于铵盐
儲存和穩定性
储存温度:无限制。
分析報告
应用测试:符合
免責聲明
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3