主要文件
1.09011
Supelco
Nessler′s reagent A
for determination of nitrogen Solution A : potassium tetraiodomercurate(II) solution
别名:
Potassium mercury(II) iodide solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NB.21
品質等級
形狀
liquid
特定分析物
nitrogen
技術
photometry: suitable
pH值
9.2 (20 °C in H2O)
密度
1.25 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
一般說明
for determination of nitrogen Solution A : potassium tetraiodomercurate(II) solution
分析報告
Application testconforms
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3