主要文件
1.08025
Supelco
Nitrite Test Kit, colorimetric
0.025-0.5 mg/L (NO₂⁻), MQuant®
别名:
亚硝酸盐比色检测试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
亚硝酸盐测试, colorimetric, 0.025-0.5 mg/L (NO2-), for use with MQUANT®
特定分析物
nitrite
品質等級
測量範圍
0.025-0.5 mg/L (NO2-)
相容性
for use with MQUANT®
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:使用比色卡和滑动比色器的比色法 0.025 - 0.050 - 0.075 - 0.10 - 0.15 - 0.2 - 0.3 - 0.5 mg/l NO₂⁻ MQuant®
應用
  • Clinical and laboratory features of urinary tract infections in young infants: 讨论婴儿尿路感染的诊断挑战和特征,凸显了准确检测对指导治疗的重要性(Lo et al., 2018)。
  • Differentiating Kawasaki disease from urinary tract infection in febrile children with pyuria and C-reactive protein elevation: 本文重点关注儿科护理中的鉴别诊断,这可能影响亚硝酸盐测试方法的选择,决定能否准确及时地进行诊断 (Han and Lee, 2018)。
  • Early features of Kawasaki disease with pyuria in febrile infants younger than 6 months: 解决川崎病尿路症状的重叠问题,凸显亚硝酸盐检测在复杂病例中的实用性(Yoon et al., 2018)。
  • Current practice on the management of pre-operative urine dipstick results in women undergoing gynaecological surgery in Wales: 回顾与妇科术前护理相关的程序,揭示亚硝酸盐检测在医院方案中更广泛的应用(Walker et al., 2019)。
分析報告
应用测试符合
该MQuant®亚硝酸盐测试(原MColortest®)适用于使用简单易用的比色卡进行比色法检测。测试对象包括未处理样品,因此即使是混浊和有色的水样,也无需进一步制备就能用于分析。亚硝酸盐天然存在于土壤、水和食物中,必须密切监测饮用水和地下水以及工艺水、废水、水族馆用水中的亚硝酸盐。
该测试可用于:
  • 地下水、地表水和海水
  • 饮用水和矿泉水
  • 水族馆水(淡水和海水)、水产养殖水
  • 经过适当样品预处理的食品
  • 经过适当样品预处理的土壤和肥料
  • 锅炉及锅炉给水、冷却水
  • 废水
  • 电镀废水
分析方法
在酸性溶液中,亚硝酸根离子与对氨基苯磺酸反应形成重氮盐,它继而与N-(1-萘基)-乙二胺二盐酸盐反应形成紫红色偶氮染料。通过匹配测试液颜色与比色卡值,可半定量测定亚硝酸盐浓度。
法律資訊
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3