产品名称
Nitrite Test 亚硝酸盐, colorimetric, 2-80 mg/L (NO2-), MQuant®
描述
semi-quantitative
品質等級
產品線
MQuant®
特定分析物
nitrite
反應適用性
reaction type: Griess reaction
環保替代產品特色
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
測量範圍
2-80 mg/L (NO2-)
檢測方法
colorimetric
環保替代類別
儲存溫度
2-8°C
相关类别
一般說明
方法:试纸比色法,2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/L (NO2-), MQuant®
亚硝酸盐是一种污染指标。因此,在饮用水、废水、工业用水和水族馆用水的分析中具有应用潜能。在食品分析中,测定肉制品、酸洗液、盐水和深冷菠菜中的亚硝酸盐尤为重要。在MQuant®亚硝酸盐试纸上,亚硝酸根离子与芳香胺反应形成重氮盐,它继而与N-(1-萘基)-乙二胺反应形成紫红色偶氮染料。通过目视比较试纸条的反应区与各色度块,可半定量测定亚硝酸盐浓度。该试纸非常适合以经济、快速的方式对样品进行预测试,以便在使用定量方法(例如Reflectoquant® 和Spectroquant®亚硝酸盐测试)之前对亚硝酸盐浓度和可能的稀释因子进行估算。
可持续发展设计:
通过探索改善产品组合中现有产品的方法,我们始终一致地展现出我们对地球和可持续未来的承诺。最近我们评估了当前的MQuant®试纸产品线,目的是为了发现减少环境影响同时不影响产品性能的重要机会。
环保贡献:
- 试纸用量减少
- 再生铝管包装
- 说明书电子化
欢迎了解详情:试纸小改变,环境大影响。
應用
- 婴幼儿尿路感染的临床和实验室特点: 讨论了婴儿尿路感染的诊断挑战和特征,强调了准确检测对指导治疗的重要性(Lo et al., 2018)。
- 发热脓尿患儿川崎病与尿路感染的鉴别及c反应蛋白升高 侧重于儿科护理中的鉴别诊断,这可以影响亚硝酸盐测试的选择,以获得准确和及时的诊断(Han and Lee, 2018)。
- 6个月以下发热婴儿川崎病伴脓尿的早期特征: 解决了川崎病泌尿系统症状的重叠,强调了亚硝酸盐测试在复杂病例中的实用性(Yoon et al., 2018)。
- 目前在威尔士进行妇科手术的妇女术前尿试纸结果管理的做法: 回顾了与妇科术前护理相关的程序,指出亚硝酸盐检测在医院方案中的广泛应用(Walker et al., 2019)。
聯結
法律資訊
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2