主要文件
1.07243
Supelco
1,2-苯二胺
GR for analysis
别名:
1,2-苯二胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
1,2-(NH2)2C6H4
CAS号:
分子量:
108.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
202-430-6
NACRES:
NB.21
蒸汽壓力
0.013 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
solid
自燃溫度
540 °C
expl. lim.
1.5 % (v/v)
pH值
7-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
257 °C/1013 hPa
mp
99-103 °C
轉變溫度
flash point 110 °C
溶解度
54 g/L
密度
1.14 g/cm3 at 20 °C
體積密度
530 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Nc1c(cccc1)N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
InChI 密鑰
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 无膦钴(II)配合物催化醇和胺偶联反应合成亚胺。:研究探讨了1,2-苯二胺在催化体系中的应用,证明了其在合成亚胺方面的作用,亚胺在各种合成应用都是中至关重要的(Mahato et al., 2024)。
  • 使用吡哆醛5′-磷酸衍生四齿希夫碱进行的卵清蛋白和GSH的铜(II)驱动荧光开启检测及其应用。:研究展示了基于1,2-苯二胺的配体在制备用于生物分析应用的高灵敏度荧光探针方面的应用(Dhanshri et al., 2024)。
分析報告
含量测定(HClO₄): ≥ 99.0 %
鉴别(IR):通过测试
熔程(下限值): ≥ 99 °C
熔程(上限值): ≤ 103 °C
硫酸灰分: ≤ 0.25 %
水(K.F.): ≤ 1.0 %
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
276.8 °F - closed cup
閃點(°C)
136 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2