等級
ACS reagent
for analytical purposes
品質等級
agency
reag. ISO
蒸汽壓力
370 hPa ( 25 °C)
產品線
EMSURE®
形狀
liquid
自燃溫度
260 °C (DIN 51794)
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-7.4 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
雜質
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.02% Aromatics (as benzene)
蒸發殘留物
≤0.001%
顏色
APHA: ≤10
運動黏度
0.45 cSt(20 °C)
bp
36-83 °C/1013 hPa
mp
<-80 °C
碘值
≤0.3
過氧化值
≤0.8
轉變溫度
flash point <-21 °C
密度
0.645-0.665 g/cm3 at 15 °C
正離子痕跡
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
儲存溫度
2-30°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- Ginkgo Biloba L. Exocarp Extracts: 本研究利用石油醚进行溶剂萃取,探索了银杏外果皮提取物对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的抗菌潜力,揭示其在药物应用中具有重要作用(Wei et al., 2024)。
- Creating Mesopores in ZSM-5 Catalyst for Aromatics Production: 在本应用采用石油醚合成生物柴油衍生废甘油,探索了其在催化过程中的创新用途,可用于增强芳烃的生产——这对环境和工业化学都很有帮助 (Kumar et al., 2024)。
- High-Speed Countercurrent Chromatography for Bioactive Neolignan Isomers: 本方法展示了石油醚在色谱技术中的应用,可为分离复杂有机化合物提供巨大帮助——这对于天然产物化学的高级研究至关重要(Xiao et al., 2024)。
- Hydrocarbon Ingestions and Poison Control: 本研究使用碳氢化合物摄入数据——尽管间接相关——重点探索在公共卫生背景下使用石油产品(包括汽油)时安全和环境影响评估的重要性(Palmer et al., 2023)。
聯結
其他說明
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
<-5.8 °F
閃點(°C)
< -21 °C