agency
EP
JP
USP
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
granular
特點
ready-to-use
製造商/商標名
GranuCult® prime
技術
microbiological culture: suitable
pH值
7.2-7.6 (25 °C, 108 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解度
108 g/L
體積密度
770 kg/m3
應用
bioburden testing
pharmaceutical
microbiology
儲存溫度
15-25°C
適合性
Staphylococcus spp. (pathogenic)
一般說明
甘露醇盐酚红琼脂是选择性琼脂的改良版,用于金黄色葡萄球菌的分离和推定鉴定。甘露醇盐琼脂的组成支持金黄色葡萄球菌的生长,而7.5%的高度盐含量抑制许多其他微生物。甘露醇降解为酸,与金黄色葡萄球菌的致病性相关,因此可作为该物种的指示剂。一些嗜盐肠球菌和弧菌也在甘露醇盐琼脂上生长。与大多数其他葡萄球菌相反,金黄色葡萄球菌可以从甘露醇中形成酸。因此,它们建立了带有黄色区域的黄色菌落。头状葡萄球菌、模仿葡萄球菌、肉糖葡萄球菌、S. scuri、缓慢葡萄球菌和鸡葡萄球菌也是甘露醇阳性的。
應用
甘露醇盐酚红琼脂用于非无菌药品和食品中金黄色葡萄球菌的分离和推测鉴定。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
其他客户在看
商品
Culture Media for Compendial Methods