主要文件
1.05403
Millipore
GranuCult® 优质肠杆菌浓缩肉汤-MOSSEL(根据有害物质-EP/USP/JP)
according to EP, according to USP, according to JP, suitable for microbiology
别名:
肠杆菌富集肉汤–莫塞尔, 肠杆菌富集(EE)莫塞尔肉汤, 缓冲葡萄糖亮绿胆汁肉汤, 肠杆菌富集肉汤, 肠杆菌富集肉汤;根据莫塞尔的方法, 莫塞尔肉汤
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
according to EP
according to JP
according to USP
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
granular
包裝
pkg of 500 g
製造商/商標名
GranuCult® prime
儲存條件
dry media (Keep tightly closed)
技術
microbiological culture: suitable
顏色
green
pH值範圍
7.0-7.4 (25 °C)
應用
microbiology
pharmaceutical
儲存溫度
15-25°C
適合性
Escherichia coli
Pseudomonas spp.
Staphylococcus spp.
一般說明
GranuCult® prime 肠杆菌富集肉汤-莫塞尔专为从非灭菌药品中选择性富集耐胆汁的革兰氏阴性细菌而设计。D (+) 葡萄糖可促进所有乳糖阳性和乳糖阴性肠杆菌的生长。不希望的伴随细菌菌群被亮绿和牛胆汁完全抑制。培养基强大的缓冲能力可防止形成的酸杀死培养物。
應用
GranuCult® prime 肠杆菌富集肉汤-莫塞尔适用于物质、制剂和产品的无菌测试,以及预富集肉汤,用于检测特定微生物或使用 MPN 方法在非灭菌药品中测定总活菌需氧菌数。
特點和優勢
  • GranuCult®提供优质的颗粒培养基
  • 由于减少了与细粉尘和有毒物质吸入相关的风险,因此工作环境更安全,安全可持续
  • 优异的润湿性、溶解度和自由流动性能
  • 方便,组分分离和结块最小,即使在温暖或潮湿的条件下也是如此
  • 高批间重现性
  • 保质期长达5年
  • 测试菌株数超出了所有监管要求
  • 颗粒化技术允许加入多种补充剂,无需单独添加
分析報告
外观(澄清度):澄清
外观(颜色):绿色
pH值(25 °C):7.0 - 7.4
典型成分(g/L):明胶中的蛋白胨10.0;D(+)-葡萄糖5.0;干燥牛胆汁20.0;亮绿0.015;磷酸氢二钠二水合物8.0;磷酸二氢钾2.0。
根据EP、USP和JP协调方法进行促生长试验。
参考培养基上的接种物(大肠埃希菌ATCC 8739(WDCM 00012)):10 - 100
参考培养基上的接种物(铜绿假单胞菌 ATCC 9027(WDCM 00026)):10 - 100
参考培养基上的接种物(金黄色葡萄球菌 ATCC 6538(WDCM 00032)): ≥ 100
生长(大肠埃希菌 ATCC 8739(WDCM 00012)):+
生长(铜绿假单胞菌 ATCC 9027(WDCM 00026)):+
生长(金黄色葡萄球菌 ATCC 6538(WDCM 00032)):无生长
孵育:24 hrs.;30-35 °C;金黄色葡萄球菌48 hrs。
以上信息在发布之时为最新信息,如有更改,恕不另行通知(与我们公司签订管理权变更协议的客户除外)。如果公司内部事务或《标准法规》提出要求,则可以随时以任何方式更改信息/格式。
其他說明
  • 制备的肉汤澄清、呈绿色
  • 在25°C,pH值的范围为7.0-7.4。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
Culture Media for Compendial Methods