agency
EP 5.6
JP 4.05
USP 29
品質等級
形狀
granular
成份
Dextrose, 4%
製造商/商標名
GranuCult® prime
包裝
pack of 500 g and 5 kg
技術
microbiological culture: suitable
pH值
5.6 (25 °C, 65 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解度
65 g/L
體積密度
680 kg/m3
應用
bioburden testing
industrial qc
microbiology
pharmaceutical
儲存溫度
15-25°C
適合性
molds
yeasts
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
萨氏 4%葡萄糖琼脂一种复杂的颗粒状、脱水培养基,用于培养和分离酵母和霉菌。它也可用于测试白色念珠菌存在与否。高浓度的葡萄糖和低pH值促进生长、孢子(分生孢子和孢子囊)形成以及酵母和霉菌色素的形成。此外,它抑制细菌的生长。
應用
萨氏4%葡萄糖琼脂设计用于测定非无菌产品中酵母和霉菌的总数。
分析報告
外观(净度):透明
外观(颜色):淡黄色
pH值(25 °C):5.4 - 5.8
典型成分(g/L):来自酪蛋白的蛋白胨 5.0;来自肉蛋白的蛋白胨 5.0;D(+)葡萄糖 40.0;琼脂 15.0。
生长(须毛癣菌 ATCC 18748):一般至非常好
生长(红毛癣菌 ATCC 28188):一般至良好
生长(阿耶洛毛癣菌 ATCC 28454):一般至良好
生长(鸡小孢子菌 ATCC 12108):一般至非常好
生长(犬小孢子菌 ATCC 36299):好至非常好
生长(白地霉 DSM 1240):好至非常好
生长(团青霉 ATCC 10428):好至非常好
孵育:7 天;28°C
根据 EP、USP 和 JP 进行生长促进测试。
参考培养基上的接种物(白色念珠菌 ATCC 10231(WDCM 00054)):10 - 100
参考培养基上的接种物(巴西曲霉(黑曲霉)ATCC 16404 (WDCM 00053)):10-100
菌落计数(白色念珠菌 ATCC 10231(WDCM 00054)):
菌落计数(巴西曲霉(黑曲霉)ATCC 16404 (WDCM 00053)):
在测试培养基上回收(白色念珠菌ATCC 10231(WDCM 00054)): ≥ 在测试培养基上回收(巴西曲霉(黑曲霉)ATCC 16404 (WDCM 00053)): ≥ 50 %
孵育:白色念珠菌和巴西拟南芥在 20-25°C 下最多 5 天。
以上信息在发布之时为最新信息,如有更改,恕不另行通知(与我们公司签订管理权变更协议的客户除外)。如果公司内部事务或《标准法规》提出要求,则可以随时以任何方式更改信息/格式。
外观(颜色):淡黄色
pH值(25 °C):5.4 - 5.8
典型成分(g/L):来自酪蛋白的蛋白胨 5.0;来自肉蛋白的蛋白胨 5.0;D(+)葡萄糖 40.0;琼脂 15.0。
生长(须毛癣菌 ATCC 18748):一般至非常好
生长(红毛癣菌 ATCC 28188):一般至良好
生长(阿耶洛毛癣菌 ATCC 28454):一般至良好
生长(鸡小孢子菌 ATCC 12108):一般至非常好
生长(犬小孢子菌 ATCC 36299):好至非常好
生长(白地霉 DSM 1240):好至非常好
生长(团青霉 ATCC 10428):好至非常好
孵育:7 天;28°C
根据 EP、USP 和 JP 进行生长促进测试。
参考培养基上的接种物(白色念珠菌 ATCC 10231(WDCM 00054)):10 - 100
参考培养基上的接种物(巴西曲霉(黑曲霉)ATCC 16404 (WDCM 00053)):10-100
菌落计数(白色念珠菌 ATCC 10231(WDCM 00054)):
菌落计数(巴西曲霉(黑曲霉)ATCC 16404 (WDCM 00053)):
在测试培养基上回收(白色念珠菌ATCC 10231(WDCM 00054)): ≥ 在测试培养基上回收(巴西曲霉(黑曲霉)ATCC 16404 (WDCM 00053)): ≥ 50 %
孵育:白色念珠菌和巴西拟南芥在 20-25°C 下最多 5 天。
以上信息在发布之时为最新信息,如有更改,恕不另行通知(与我们公司签订管理权变更协议的客户除外)。如果公司内部事务或《标准法规》提出要求,则可以随时以任何方式更改信息/格式。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Culture Media for Compendial Methods