About This Item
经验公式(希尔记法):
BaCl2 · 2H2O
CAS号:
分子量:
244.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
233-788-1
NACRES:
NA.21
推荐产品
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.0% (complexometric)
形狀
solid
效力
118 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.005% Insoluble matter
≤0.005% Oxidizing Substances (as NO3)
損耗
14.0-16.0% loss on drying, 150 °C
pH值
5.2-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
密度
3.86 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1200‑1400 kg/m3
正離子痕跡
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0001%
K: ≤0.0025%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Sr: ≤0.05%
heavy metals: ≤0.0005%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Ba+2].[Cl-].[Cl-].O.O
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI 密鑰
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
分析報告
含量测定(络合滴定): ≥ 99.0 %
不溶物: ≤ 0.005%
pH值(5%;水;25°C):5.2 - 8.0
总氮(N): ≤ 0.002 %
重金属(ACS): ≤ 0.0005 %
氧化性物质(以NO₃计): ≤ 0.005 %
Ca(钙): ≤ 0.005 %
Fe(铁): ≤ 0.0001 %
K(钾): ≤ 0.0025 %
Na(钠): ≤ 0.005 %
Pb(铅): ≤ 0.001 %
Sr(锶): ≤ 0.05 %
干燥失重 (150 °C):14.0 - 16.0 %
符合ACS,ISO,Reag.Ph Eur
不溶物: ≤ 0.005%
pH值(5%;水;25°C):5.2 - 8.0
总氮(N): ≤ 0.002 %
重金属(ACS): ≤ 0.0005 %
氧化性物质(以NO₃计): ≤ 0.005 %
Ca(钙): ≤ 0.005 %
Fe(铁): ≤ 0.0001 %
K(钾): ≤ 0.0025 %
Na(钠): ≤ 0.005 %
Pb(铅): ≤ 0.001 %
Sr(锶): ≤ 0.05 %
干燥失重 (150 °C):14.0 - 16.0 %
符合ACS,ISO,Reag.Ph Eur
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1