Merck
450170
Sigma-Aldrich
氢氧化钡 水合物
99.995% trace metals basis
别名:
Barium dihydroxide hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ba(OH)2 · xH2O
CAS号:
分子量:
171.34 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗:
99.995% trace metals basis
形狀:
crystalline
品質等級
化驗
99.995% trace metals basis
形狀
crystalline
成份
Degree of hydration, ~8
雜質
≤2.0% BaCO3 by HCl
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
78 °C (lit.)
密度
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.3H2O/h;3*1H2/q+2;;;/p-2
InChI 密鑰
GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)