主要文件
1.01717
Supelco
Barium chloride dihydrate
EMPLURA®
别名:
Barium chloride dihydrate, Barium dichloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
BaCl2 · 2H2O
CAS号:
分子量:
244.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
233-788-1
NACRES:
NA.21
品質等級
產品線
EMPLURA®
化驗
≥99.0% (complexometric)
形狀
solid
效力
118 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.1% Substances not precipitated by dilute sulfuric acid (as sulfate)
pH值
5.2-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
密度
3.86 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1200‑1400 kg/m3
正離子痕跡
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Ba+2].[Cl-].[Cl-].O.O
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI 密鑰
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Substances not precipitated by dilute sulfuric acid (as sulfate): ≤ 0.1 %
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1