主要文件
1.00898
Millipore
大肠埃希菌/大肠菌群选择性补充剂
for Escherichia coli, for coliforms, pkg of 10 vials, for use with ChromoCult® Coliform Agar
别名:
大肠埃希菌 / 大肠菌群抗生素选择性补充剂, 大肠埃希菌/大肠菌群补充剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106212
NACRES:
NA.74
形狀
lyophilized powder
品質等級
成份
Cefsulodine, 2.5 mg per vial
Vancomycin, 2.5 mg per vial
包裝
pkg of 10 vials
技術
microbiological culture: suitable
pH值
3.5-4.5 (25 °C, 14 g/L in H2O)
應用
food and beverages
microbiology
相容性
for use with ChromoCult® Coliform Agar
儲存溫度
2-8°C
適合性
Escherichia coli
coliforms
一般說明
大肠埃希菌/大肠菌群补充剂是冻干形式的两种抗生素的混合物。万古霉素抑制革兰氏阳性细菌的生长。头孢磺啶抑制假单胞菌属和气单胞菌属的生长。这种选择性补充剂可与大多数大肠埃希菌/大肠菌群富集培养基和平板琼脂结合使用。
應用
大肠埃希菌/大肠菌群选择性补充剂是用于制备用于检测水、食品和环境样品中大肠埃希菌/大肠菌群的选择性培养基的添加剂。
相容性
与Chromocult® 大肠菌琼脂(1.10426一起使用
聯結
替代:1.00898
分析報告
在Chromocult大肠菌群琼脂(产品编号:1.10426)中检测的补充剂。
试验培养基上的回收率
-大肠埃希菌DSM 502:
≥ 70 %
- 弗氏柠檬酸杆菌 ATCC 8090: ≥ 70%
生长
-嗜水气单胞菌ATCC 7966(WDCM 00063):
抑制
-铜绿假单胞菌ATCC 27853(WDCM 00025):抑制
-地衣芽孢杆菌ATCC 14580(WDCM 00068):抑制
-金黄色葡萄球菌ATCC 6538(WDCM 00032):抑制
菌落颜色
-大肠埃希菌DSM 502:
蓝色
-弗氏柠檬酸杆菌ATCC 8090:红色
孵育:24 hrs.;35 °C;需氧。
法律資訊
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3