主要文件
100107
Sigma-Aldrich
4-溴钙离子载体A23187
≥90% (HPLC), solid, cation ionophore, Calbiochem®
别名:
4-溴-A23187, 4-溴-钙霉素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H36BrN3O6
CAS号:
分子量:
602.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
产品名称
4-溴钙离子载体A23187, Brominated analog of the widely used cation ionophore A23187. Non-fluorescent and therefore suitable for use in the presence of fluorescent or metal-chelating probes.
品質等級
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
顏色
yellow
溶解度
DMSO: 100 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CNc1c(Br)cc2oc(C[C@H]3O[C@@]4(CC[C@H]3C)O[C@@H]([C@H](C)C[C@H]4C)[C@H](C)C(=O)c5ccc[nH]5)nc2c1C(O)=O
InChI
1S/C29H36BrN3O6/c1-14-8-9-29(16(3)11-15(2)27(39-29)17(4)26(34)19-7-6-10-32-19)38-20(14)13-22-33-25-21(37-22)12-18(30)24(31-5)23(25)28(35)36/h6-7,10,12,14-17,20,27,31-32H,8-9,11,13H2,1-5H3,(H,35,36)/t14-,15-,16-,17-,20-,27+,29+/m1/s1
InChI 密鑰
LDXQFZZGVTWFCF-FHYGWRBKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
广泛使用的阳离子离子载体A23187(目录号100105)的溴化类似物。非荧光,因此适合在存在荧光或金属螯合探针的情况下使用。
應用
非荧光Ca2+离子载体,可用于通过荧光探针校准细胞质游离Ca2+的定量。
生化/生理作用
主靶
阳离子离子载体
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:有害(C)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存2个月。
其他說明
Deber, C.M., and Hsu, L.C.1986.Biochem.Biophys.Res. Commun.134, 731.
Deber, C.M., et al. 1985.Anal.Biochem.146, 349.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3