Key Documents
09-272
Sigma-Aldrich
抗磷酸化p38 α(Thr180 / Tyr182)抗体
Upstate®, from rabbit
别名:
SAPK2a, MAPK14, CSBP1, CSBP2, CSPB1, PRKM14, PRKM15, p38ALPHA, mitogen-activated protein kinase 14
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse, rat, human
包裝
antibody small pack of 25 μL
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
phosphorylation (pThr180/pTyr182)
基因資訊
human ... MAPK14(1432)
特異性
识别 Thr38 和 Tyr182 双磷酸化的 p38α。
免疫原
对应于涵盖人、小鼠和大鼠磷酸化 p38α 的氨基酸区域的肽(Thr180/Tyr182)。
應用
免疫印迹分析:该批次的样品以 1:1,000 的稀释度在使用茴香霉素刺激的HeLa细胞裂解液中测到 p38α 的 Thr180 和 Tyr182 残基双磷酸化。
免疫荧光:该抗体以 1:100 稀释度在用茴香霉素刺激的固定 HeLa 细胞中检测到 p38α 在两个残基 Thr180 和 Tyr182 磷酸化。
免疫沉淀(IP):2-5 μL (5-10 μL/mL)的该抗体分别在 RIPA 缓冲液中免疫沉淀经茴香霉素处理的 HeLa 全细胞提取物和人重组 GST-p38α 产生的活性 p38α。
免疫沉淀激酶反应(IPK): 2-5 μL 该批次的抗体分别从经茴香霉素处理的 HeLa 细胞和重组 p38α 中免疫沉淀磷酸化 p38α,然后与重组 GST-ATF-2 进行体外激酶反应,将 ATF-2 的 Thr69/71 磷酸化 。
研究子类别
MAP激酶
研究类别
信号传导
该抗磷酸化 p38α(Thr180/Tyr182)抗体经过验证可用在 IP、WB 中检测磷酸化 p38α(Thr180/Tyr182)。
品質
通过免疫印迹进行了常规评估。
標靶描述
38kda
聯結
替代:AB3828
外觀
免疫亲和纯化
在含有 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆血清。
儲存和穩定性
自发货之日起,在 -20°C 条件下可稳定保存 2 年。等分试样,避免反复冻融。 为最大程度地回收产品,在打开瓶盖之前先将小瓶离心。
分析報告
对照
使用霉素处理的 HeLa 细胞
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
访问文档库
Zhi-Ling Shan et al.
Molecular medicine reports, 16(3), 3055-3060 (2017-07-18)
Acute promyelocytic leukemia (APL) is a special subtype of acute myeloid leukemia that responds to treatment with all‑trans retinoic acid and arsenic trioxide. However, severe side effects and drug resistance limit the effectiveness of these treatments. Hence, new drugs for
Distinct intracellular signaling pathways control the synthesis of IL-8 and RANTES in TLR1/TLR2, TLR3 or NOD1 activated human airway epithelial cells.
Julie Berube,Celine Bourdon,Yu Yao,Simon Rousseau
Cellular Signalling null
A Lin et al.
Science (New York, N.Y.), 268(5208), 286-290 (1995-04-14)
One Ras-dependent protein kinase cascade leading from growth factor receptors to the ERK (extracellular signal-regulated kinases) subgroup of mitogen-activated protein kinases (MAPKs) is dependent on the protein kinase Raf-1, which activates the MEK (MAPK or ERK kinase) dual specificity kinases.
p38 MAPK regulates phosphorylation of Bad via PP2A-dependent suppression of the MEK1/2-ERK1/2 survival pathway in TNF-alpha induced endothelial apoptosis
Grethe, Simone and Porn-Ares, M Isabella
Cellular Signalling, 18, 531-540 (2006)
Nico Hendrickx et al.
Biochemical and biophysical research communications, 337(3), 928-935 (2005-10-11)
Photodynamic therapy (PDT) is an established anticancer modality and hypericin is a promising photosensitizer for the treatment of bladder tumors. We show that exposure of bladder cancer cells to hypericin PDT leads to a rapid rise in the cytosolic calcium