Merck
S9684
Sigma-Aldrich
抗-SNAP-25 兔抗
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 25 kDa
物種活性
rat, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:5,000 using rat cerebellum sections
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using rat pheochromocytoma PC12 cell extract
western blot: 1:5,000 using mouse brain extract
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SNAP25(6616)
mouse ... Snap25(20614)
rat ... Snap25(25012)
一般說明
SNAP-25(突触体相关蛋白,25kDa)是一种膜结合的突触前神经末梢蛋白,在突触囊泡融合和胞吐作用中起重要作用。编码SNAP-25的基因被定位到人类20号染色体上。
使用与KLH偶联的人SNAP-25 N末端对应的合成肽作为免疫原,已在兔中开发出抗SNAP-25抗体。该序列在小鼠、大鼠和鸡的SNAP-25可变剪接形式SNAP-25A和SNAP-25B中完全相同,同时在金鱼和斑马鱼SNAP25中高度保守(80-85%)。完整的抗血清经过分级分离并通过离子交换色谱法进一步纯化,以获得抗血清的IgG部分,该部分基本上不含其他兔血清蛋白。抗SNAP-25抗体可识别小鼠SNAP-25(25 kD)。该抗体会与大鼠SNAP-25发生交叉反应。应用包括通过免疫印迹和免疫组织化学对SNAP-25(25 kDa)进行检测和定位。SNAP-25免疫肽(SNAP-25,小鼠)可特异性抑制免疫印迹中SNAP-25的染色
特異性
SNAP-25中的SNAP-25A和SNAP-25B剪接变体中的免疫原序列在小鼠、大鼠和鸡中完全相同,同时SNAP-25的免疫原序列在牛、金鱼、电鳐和果蝇中高度保守(70-80%)。
免疫原
与KLH缀合的人SNAP-25(突触体相关蛋白-25)氨基酸N端对应的合成肽。
應用
兔源抗SNAP-25抗体可用于:
  • SNAP-25的一抗检测
  • 人神经母细胞瘤细胞株中的酶联免疫吸附测定
  • 免疫组化
  • 在人神经元细胞中使用蛋白质印迹
生化/生理作用
25 kDa的突触体相关蛋白会编码一种蛋白,其可影响轴突生长、突触可塑性和突触前神经元(调节神经递质释放所必需)。
导致神经递质在突触间隙中释放的分子事件是复杂的,涉及多种相互作用的蛋白,通常称为SNAP受体(SNARE)。 研究已经提出,SNAP-25可与神经元质膜(t-SNARE)上的突触融合蛋白和突触小泡(v-SNARE)上的突触短纤维/VAMP形成稳定的三元复合物。该核心复合物可作为两个其他膜融合蛋白(β-SNAP和NSF)的对接复合物。NSF水解ATP会引起胞吐机制启动过程中复合物的解离。SNAP-25诱导的重组和与突触结合蛋白(Syt)的相互作用被认为可以驱动Ca2+触发的囊泡-质膜融合和胞吐作用。SNAP-25在发育和成熟的神经元中均具有关键作用。在发育过程中,SNAP-25表达与突触形成、轴突生长和神经元成熟有关,并且主要在新生儿大脑的细胞体中发现。在成年神经系统中,SNAP-25定位于突触前神经末梢,并通过快速轴突运输来传递。
SNAP-25由两个交替剪接的亚型SNAP-25a和SNAP-25b组成,在神经元和神经内分泌细胞中差异表达。SNAP-25a和SNAP-25b在中央结构域中相差九个氨基酸。这些残基中的两个改变了与膜锚定有关的翻译后棕榈酰化所需的簇状半胱氨酸残基的相对位置,表明这两个SNAP-25同工型可能在囊泡融合事件中发挥不同的作用。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
儲存和穩定性
若需连续使用,可在2-8°C下保存最长一个月。若需延长储存时间,可将溶液分装并冷冻。不建议反复冻融。不建议在无霜冰箱中储存。如果长期储存时出现轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。若工作稀释样品在12小时内未使用完,则应丢弃。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
Membrane trafficking in neuronal development: ins and outs of neural connectivity.
Winkle CC and Gupton SL
International Review of Cell and Molecular Biology, 322, 247-280 (2016)
The 25-kDa synaptosome-associated protein (SNAP-25) binds and inhibits delayed rectifier potassium channels in secretory cells.
Ji J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 277(23), 20195-20204 (2002)
Association of syntaxin with SNAP-25 and VAMP (synaptobrevin) during axonal transport.
Shiff G and Morel N
Journal of Neuroscience Research, 48(4), 313-323 (1997)
Immunohistochemical Analysis of Human Vallate Taste Buds.
Tizzano M, et al.
Chemical Senses, 40(9), 655-660 (2015)
Botulinum neurotoxin serotype A specific cell-based potency assay to replace the mouse bioassay.
Fernandez-Salas E, et al.
PLoS ONE, 7(11), e49516-e49516 (2012)