主要文件
07-360-S
Sigma-Aldrich
抗乙酰组蛋白H3(Lys27)抗体,试用装
serum, Upstate®
别名:
H3K27Ac, Histone H3 (acetyl K27)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
vertebrates, Saccharomyces cerevisiae, human
製造商/商標名
Upstate®
技術
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
acetylation (Lys27)
基因資訊
human ... HIST1H3F(8968)
一般說明
组蛋白H3是参与真核细胞染色质结构的五种主要组蛋白之一。H3具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。
组蛋白H3的N末端尾部从球状核小体核心突起,其可能发生几种不同类型的表观遗传修饰,从而影响细胞过程。这些修饰包括甲基或乙酰基与赖氨酸和精氨酸的共价连接,以及丝氨酸或苏氨酸的磷酸化。
特異性
识别赖氨酸27乙酰化的组蛋白H3。
免疫原
对应于序列AR(acK)SA的合成肽,其中acK对应于酵母组蛋白H3的乙酰赖氨酸27。
表位:Lys27
應用
ChIP-seq分析: 使用Magna ChIP HiSens试剂盒(货号17-10460),2 µL 抗乙酰化组蛋白H3(Lys27)抗体(货号07-360-S),20 µL 蛋白A/G珠和1e6交联 HeLa细胞染色质进行染色质免疫沉淀,然后使用磁珠进行DNA纯化。 使用标准规程从Input和ChIP DNA样品制备文库,带Illumina条形码适配器,并在Illumina HiSeq仪器上进行分析。在去除 TagDust(http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource)标签后,使用 Bowtie(http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml)映射了FastQ文件中的超过1400万次读取。使用 MACS(http://luelab.dfci.harvard.edu/MACS/)识别峰,并从BigWig和BED文件在UCSC Genome Browser(http://genome.ucsc.edu)中以自定义轨道的形式显示峰和读数。在07-360数据集中识别出的最高25%峰与HeLa S3的 ENCODE H3K27Ac BROAD组蛋白轨迹中识别出的峰有96%重叠。
抗乙酰化组蛋白H3(Lys27)抗体是兔多克隆抗体,用于检测在赖氨酸27(H3K27ac)处乙酰化的组蛋白H3。该抗体具有经斑点印迹验证的特异性,并已在ChIP,WB &Mplex中进行了验证。
研究子类别
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过免疫印迹法对丁酸钠处理过的HeLa细胞的酸提取物进行了常规评估
標靶描述
17 kDa
外觀
免疫亲和纯化的免疫球蛋白,溶于0.2 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),0.15M NaCl,0.05%叠氮化钠和5 mg/ml BSA,然后添加甘油至30%
未纯化
儲存和穩定性
自运送之日起在-20°C可稳定保存2年。避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分析報告
对照
用丁酸钠处理的HeLa细胞中酸提取的蛋白质
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1