物種活性
mouse, human, rat
製造商/商標名
Upstate®
技術
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
acetylation (Lys9)
基因資訊
human ... HIST1H3F(8968)
一般說明
组蛋白H3是参与真核细胞染色质结构的五种主要组蛋白之一。H3具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。组蛋白H3的N末端尾部从球状核小体核心突起,其可能发生几种不同类型的表观遗传修饰,从而影响细胞过程。这些修饰包括甲基或乙酰基与赖氨酸和精氨酸的共价连接,以及丝氨酸或苏氨酸的磷酸化。
特異性
位置9处的乙酰化组蛋白H3。
尽管该肽序列在广泛的动植物物种中是相同的。
免疫原
KLH偶联的合成肽(ARTKQTARK(Ac)STG-C),对应于具有乙酰化Lys9的组蛋白H3的氨基酸1-12。
表位:抗H3K9ac
應用
抗乙酰化组蛋白H3(Lys9)抗体是兔多克隆抗体,用于检测在赖氨酸9处乙酰化的组蛋白H3。这种纯化的抗体,也称为抗H3K9Ac,通过斑点印迹法(DB)确认了特异性,并发表在同行评审的期刊上,在WB,ChIP,ChIP-seq,FC中进行了验证。
染色质免疫沉淀/ChIP-seq分析: 代表性批次对5 µg HeLa细胞裂解液中的乙酰基-组蛋白H3(Lys9)进行了免疫沉淀。
斑点印迹分析:代表性批次的1:1000稀释液检测到乙酰基组蛋白H4(Lys9)的异常组蛋白H3抗体特异性阵列(目录号16-667)和异常组蛋白H2A,H2B,H4抗体特异性阵列(目录号16-665)。
流式细胞分析:从代表性批次中取0.25 µg该抗体,在1X10E6 HEK293细胞中检出乙酰组蛋白H3(Lys9)。
斑点印迹分析:代表性批次的1:1000稀释液检测到乙酰基组蛋白H4(Lys9)的异常组蛋白H3抗体特异性阵列(目录号16-667)和异常组蛋白H2A,H2B,H4抗体特异性阵列(目录号16-665)。
流式细胞分析:从代表性批次中取0.25 µg该抗体,在1X10E6 HEK293细胞中检出乙酰组蛋白H3(Lys9)。
研究子类别
组蛋白
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹对丁酸钠处理的HeLa细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:10,000稀释液在10 µg丁酸钠处理的HeLa细胞裂解液中检测到乙酰基组蛋白H3(Lys9)。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:10,000稀释液在10 µg丁酸钠处理的HeLa细胞裂解液中检测到乙酰基组蛋白H3(Lys9)。
標靶描述
观测值〜17 kDa。一些裂解液可能会出现未表征的条带。
聯結
替代:04-1003
外觀
形式:纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 M NaCl、0.05%叠氮化钠和30%甘油的缓冲液中。
蛋白A纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。
注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。
注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Myc and Miz-1 have coordinate genomic functions including targeting Hox genes in human embryonic stem cells.
Varlakhanova, N; Cotterman, R; Bradnam, K; Korf, I; Knoepfler, PS
Epigenetics & Chromatin null
Regulation of immunity and disease resistance by commensal microbes and chromatin modifications during zebrafish development.
Galindo-Villegas, J; Garcia-Moreno, D; de Oliveira, S; Meseguer, J; Mulero, V
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
N-Myc and GCN5 regulate significantly overlapping transcriptional programs in neural stem cells.
Martinez-Cerde?o, V; Lemen, JM; Chan, V; Wey, A; Lin, W; Dent, SR; Knoepfler, PS
Testing null
Chromatin decondensation and nuclear reorganization of the HoxB locus upon induction of transcription.
Chambeyron, S; Bickmore, WA
Genes & Development null
Distinct patterns of histone methylation and acetylation in human interphase nuclei.
M Skalnikova, E Bartova, V Ulman, P Matula, D Svoboda, A Harnicarova, M Kozubek, S Kozubek
Physiological Research null