主要文件
FCABS326PE
Sigma-Aldrich
Milli-Mark®乙酰化组蛋白H4抗体-PE
Milli-Mark®, from rabbit
别名:
Histone H4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
PE
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Milli-Mark®
技術
flow cytometry: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... H4C1(8359)
一般說明
组蛋白H4是参与真核细胞染色质结构的5种主要组蛋白之一。H4具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。组蛋白H4的乙酰化发生在组蛋白尾部的几个不同的赖氨酸位置,并由称为组蛋白乙酰基转移酶(HATs)的酶家族完成。
特異性
识别乙酰化组蛋白H4。与四膜虫的乙酰化组蛋白H2B发生交叉反应,与HeLa细胞的乙酰化组蛋白H2B发生弱交叉反应。可能与其他乙酰化蛋白发生交叉反应。
免疫原
在赖氨酸5、8、12和16上乙酰化的四膜虫组蛋白H4。
應用
Milli-Mark乙酰化组蛋白H4抗体PE是一种靶向组蛋白H4的高度特异性兔多克隆抗体 & 已通过流式细胞术测试。
研究子类别
组蛋白修饰蛋白
组蛋白
研究类别
表观遗传学 & 核功能
表观遗传学 & 核功能
品質
通过流式细胞术对HeLa细胞进行了评估。
標靶描述
计算分子量11 kDa
外觀
纯化的偶联PE的兔IgG多克隆抗体,溶于含0.1%叠氮化钠和15 mg/mL BSA的PBS中。
纯化蛋白A
儲存和穩定性
自收到之日起,以未稀释等分试样避光冷藏于 2-8°C,可保存6个月。
分析報告
对照
HeLa细胞
法律資訊
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2