主要文件
07-355-S
Sigma-Aldrich
抗乙酰组蛋白H3(Lys23)抗体(试用装)
serum, Upstate®
别名:
H3K23Ac, Histone H3 (acetyl K23)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human, yeast, Saccharomyces cerevisiae
物種活性(以同源性預測)
vertebrates (most common)
製造商/商標名
Upstate®
技術
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
acetylation (Lys23)
基因資訊
human ... H3C1(8350)
一般說明
组蛋白H3是参与真核细胞染色质结构的五种主要组蛋白之一。H3具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。
组蛋白H3的N末端尾部从球状核小体核心突起,其可能发生几种不同类型的表观遗传修饰,从而影响细胞过程。这些修饰包括甲基或乙酰基与赖氨酸和精氨酸的共价连接,以及丝氨酸或苏氨酸的磷酸化。
特異性
赖氨酸23乙酰化的组蛋白H3。 未识别未乙酰化的重组组蛋白H3
免疫原
卵清蛋白缀合的合成肽(KQLASAcKAARK-C),对应于在赖氨酸23上乙酰化的酵母组蛋白H3的氨基酸18-27,并添加了C端半胱氨酸便于进行缀合。
應用
使用在ChIP和WB中验证过的抗乙酰基组蛋白H3(Lys23)抗体(兔多克隆抗体,试用装)检测乙酰基组蛋白H3(Lys23),也称为H3K23Ac、组蛋白H3(乙酰基K23)。
染色质免疫沉淀:
代表性批次数据。
使用2 µL正常兔血清或2 µL抗乙酰组蛋白H3(Lys23)和Magna ChIP A试剂盒(目录号17-610),对从HeLa细胞制备的超声染色质(每IP 1 X 10e6细胞当量)进行染色质免疫沉淀。 使用对人GAPDH启动子区域具有特异性的对照引物作为阳性基因座,并使用MyoD引物作为阴性基因座,通过qPCR验证了乙酰基组蛋白H3(Lys23)相关DNA片段的成功免疫沉淀。数据表示为每个IP样品相对于每个扩增子和ChIP样品的输入染色质的输入百分比。
请参阅EZ-Magna ChIP A(目录号17-408)或EZ-ChIP(目录号17-371)协议以获取实验详细信息。
蛋白质印迹分析:
代表性批次数据。
用抗乙酰基组蛋白H3(Lys23)(1:100,000稀释)探测丁酸钠处理的HeLa细胞(泳道1,目录号17-305)和重组组蛋白H3(泳道2,目录号14-494)的酸提取物。
箭头表示乙酰基组蛋白H3(~17 kDa)
斑点印迹:
代表性批次数据。
将40 ng和4 ng量的不同修饰的组蛋白肽(见表1)转移至PVDF膜上,并用抗乙酰基组蛋白H3(Lys23)抗体(1:2000稀释度)进行探测。使用与HRP偶联的山羊抗兔IgG和化学发光检测系统可视化蛋白质。显示了60秒曝光的图像。
研究子类别
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过免疫印迹法对丁酸钠处理过的HeLa细胞的酸提取物进行了常规评估
標靶描述
17kDa
外觀
含0.05%叠氮化钠和30%甘油的兔抗血清。
抗血清
儲存和穩定性
在-20°C下可保存2年
分析報告
对照
经丁酸钠处理过的HeLa细胞的酸提取物
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1