抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse, Drosophila, Schizosaccharomyces pombe, Saccharomyces cerevisiae, vertebrates, human, chicken
製造商/商標名
Upstate®
技術
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
dimethylation (Lys36)
基因資訊
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
一般說明
组蛋白H3是参与真核细胞染色质结构的五种主要组蛋白之一。H3具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。
组蛋白H3的N末端尾部从球状核小体核心突起,其可能发生几种不同类型的表观遗传修饰,从而影响细胞过程。这些修饰包括甲基或乙酰基与赖氨酸和精氨酸的共价连接,以及丝氨酸或苏氨酸的磷酸化。
组蛋白H3的N末端尾部从球状核小体核心突起,其可能发生几种不同类型的表观遗传修饰,从而影响细胞过程。这些修饰包括甲基或乙酰基与赖氨酸和精氨酸的共价连接,以及丝氨酸或苏氨酸的磷酸化。
特異性
识别甲基化组蛋白H3(Lys36),Mr 17 kDa(通过免疫印迹测定)。 不与含有二甲基化组蛋白H4 Lys20或组蛋白H3 Lys4、Lys9或Lys27的肽发生交叉反应。
预计具有广泛的物种交叉反应性。
免疫原
KLH缀合的合成肽,对应于组蛋白H3的氨基酸30-38(CPATGGV(二甲基-K)KP),并添加了N端C进行缀合。 免疫序列从四膜虫到人是保守的。
表位:Lys36
應用
使用在WB,DB中验证的抗二甲基化组蛋白H3(Lys36)抗体(兔多克隆抗体)检测二甲基化组蛋白H3(Lys36),也称为H3K36me2,组蛋白H3(二甲基K36)。
研究子类别
组蛋白
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹法对丁酸钠处理的细胞的酸提取蛋白进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次的1:1000稀释液在未经处理的HeLa细胞(目录号13-112)的酸提取蛋白中检测到甲基化组蛋白H3。该抗体未检测到从大肠埃希菌(目录号14-411)纯化的重组非洲爪蟾组蛋白H3。
蛋白质印迹分析:
该批次的1:1000稀释液在未经处理的HeLa细胞(目录号13-112)的酸提取蛋白中检测到甲基化组蛋白H3。该抗体未检测到从大肠埃希菌(目录号14-411)纯化的重组非洲爪蟾组蛋白H3。
標靶描述
17 kDa
外觀
兔多克隆IgG免疫耗竭的抗血清,溶于含有0.05%叠氮化钠的缓冲液中,然后添加甘油至30%。 在-20ºC为液体形式。使血清通过含有未修饰肽的免疫亲和柱。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。 为了最大程度地回收产品,在取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分析報告
对照
丁酸钠处理的酸提取的HeLa细胞裂解液。
丁酸钠处理的酸提取的HeLa细胞裂解液。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Lysine-specific demethylase 2B (KDM2B)-let-7-enhancer of zester homolog 2 (EZH2) pathway regulates cell cycle progression and senescence in primary cells.
The Journal of Biological Chemistry null
Set2 is a nucleosomal histone H3-selective methyltransferase that mediates transcriptional repression
Molecular and cellular biology, 22, 1298-1306 (2002)
Succinate inhibition of alpha-ketoglutarate-dependent enzymes in a yeast model of paraganglioma.
Human Molecular Genetics null
The Journal of clinical investigation, 127(4), 1284-1302 (2017-03-21)
Loss of phosphatase and tensin homolog (PTEN) and activation of the PI3K/AKT signaling pathway are hallmarks of prostate cancer (PCa). However, these alterations alone are insufficient for cells to acquire metastatic traits. Here, we have shown that the histone dimethyl
Plant physiology, 149(2), 1196-1204 (2008-12-19)
The spectrum of histone modifications at a given locus is a critical determinant for the correct output of gene expression. In Arabidopsis (Arabidopsis thaliana), many studies have examined the relationship between histone methylation and gene expression, but few studies exist