主要文件
05-535
Sigma-Aldrich
抗-IKKβ抗体,克隆10AG2
clone 10AG2, Upstate®, from mouse
别名:
I-kappa-B kinase 2, I-kappa-B-kinase beta, Nuclear factor NF-kappa-B inhibitor kinase beta, inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase beta, inhibitor of nuclear factor kappa B kinase beta subunit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
10AG2, monoclonal
物種活性
rat, human, mouse
製造商/商標名
Upstate®
技術
western blot: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Ikbkb(16150)
一般說明
IKK β(I-Kappa-B 激酶 β)是IKK复合物的成员,IKK复合物包括IKK α、IKK β、 IKK γ 和 IKAP。在IKK复合物的作用下丝氨酸残基上I-Kappa-B的磷酸化使 I-Kappa-B释放出NF-kB,并使其通过泛素化降解。 研究显示IKK β激活 NF-kB并使IKB α 和β磷酸化。 IKK β激活环(activation loop)上2个位点的磷酸化是TNF和 IL1I激活IKK所必需的。激活后,IKK β自磷酸化,然后降低IKK 活性并防止炎症反应的长期激活。此外,IKK β 活性也受到MEKK-1的调节。
特異性
其他物种还未经测试。
该抗体可识别IKKβ/IKK2, Mr 87 kDa。
免疫原
组氨酸标记的全长人 IKKβ/IKK2 克隆:10AG2。
應用
抗-IKKβ抗体(克隆10AG2 )可检测IKKβ &的水平 & 已发布& 经过验证可用于WB。
品質
在人Jurkat RIPA细胞裂解液、人A431、HeLa细胞核提取物、小鼠3T3/A31或大鼠PC-12 RIPA细胞裂解液中通过蛋白质印迹进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 µg/mL该批次在人HeLa细胞裂解液中检测到IKK/IKK2 。一个先前批次测试了人Jurkat RIPA细胞裂解液、A431提取物、小鼠3T3/A31、和大鼠PC-12 RIPA 细胞裂解液。
標靶描述
87kda
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1,溶于含PBS和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。 冷冻溶液。
分析報告
对照
阳性抗原对照:货号12-303,Jurkat细胞裂解液。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Serine phosphorylation of insulin receptor substrate 1 by inhibitor kappa B kinase complex.
Gao, Z; Hwang, D; Bataille, F; Lefevre, M; York, D; Quon, MJ; Ye, J
The Journal of Biological Chemistry null
Inactivation of NF-kappaB p50 leads to insulin sensitization in liver through post-translational inhibition of p70S6K.
Zhanguo Gao,Jun Yin,Jin Zhang,Qing He,Owen P McGuinness,Jianping Ye
The Journal of Biological Chemistry null
Crystal structure of inhibitor of ?B kinase ?.
Xu, G; Lo, YC; Li, Q; Napolitano, G; Wu, X; Jiang, X; Dreano, M; Karin, M; Wu, H
Nature null
zVAD-induced necroptosis in L929 cells depends on autocrine production of TNF? mediated by the PKC-MAPKs-AP-1 pathway.
Wu, YT; Tan, HL; Huang, Q; Sun, XJ; Zhu, X; Shen, HM
Cell Death and Differentiation null
Emmanuel Derudder et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(18), 5065-5070 (2016-04-22)
Although canonical NF-κB signaling is crucial to generate a normal mature B-cell compartment, its role in the persistence of resting mature B cells is controversial. To resolve this conflict, we ablated NF-κB essential modulator (NEMO) and IκB kinase 2 (IKK2)