Merck
所有图片(4)
主要文件
04-808
Sigma-Aldrich
抗二甲基组蛋白H3(Arg2)抗体(克隆20.2 ,兔单克隆)
culture supernatant, clone 20.2, Upstate®
别名:
H3R2me2, Histone H3 (di methyl R2)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
culture supernatant
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
20.2, monoclonal
物種活性
human, vertebrates
製造商/商標名
Upstate®
技術
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
dimethylation (Arg2)
基因資訊
human ... H3C1(8350)
一般說明
组蛋白是高度保守的蛋白质,可作为将核DNA组织成染色质的结构支架。H2A,H2B,H3和H4这四个核心组蛋白组装成一个八聚体(每个含有2个分子)。随后,DNA的146个碱基对被包裹在八聚体周围,形成核小体,即染色质的基本亚基。 组蛋白通过细胞核和细胞质中酶的作用在翻译后被修饰。最常研究的修饰是乙酰化,磷酸化,甲基化和泛素化。这些修饰可以改变局部染色质结构,或募集可识别特定组蛋白修饰的反式作用因子(“组蛋白代码”假设)。 修饰主要发生在延伸到核小体核心颗粒之外的N末端和C末端尾巴上。 组蛋白H3 Arg2 甲基化是普遍存在的沉默修饰(silencing modification ),这种修饰抑制了组蛋白H3 Lys4的三甲基化。
特異性
识别组蛋白H3残基2的二甲基精氨酸(Mr 17kDa) 在某些样品中可能检测到高于50 kDa的未鉴定条带。
该免疫序列(immunizing sequence )在进化中高度保守,因此预期有广泛的交叉反应性。
免疫原
KLH偶联合成肽,包含序列…Ame2RTKQ…,其中me2R对应于人组蛋白H3的二甲基精氨酸2。
表位:组蛋白H3的Arg2
應用
使用在DB、Mplex、PIA、WB中验证过的抗二甲基组蛋白H3(Arg2)抗体(克隆20.2,兔单克隆抗体)检测二甲基组蛋白H3(Arg2),也称为H3R2me2、组蛋白H3(二甲基R2)。
斑点印迹分析:使用1ug/mL 抗二甲基H3(Arg2))(稀释度为1:1000,货号04-808)来探测含有带各种修饰组蛋白肽的AbSurance组蛋白H3抗体特异性阵列(货号16-667)和AbSurance组蛋白H2A、H2B、H4抗体特异性阵列(货号16-665)。 使用结合HRP的驴抗兔IgG和化学发光检测系统对蛋白质进行成像。
肽抑制分析:
在HeLa酸提取物的免疫印迹中,含有二甲基Arg2 的2 μM组蛋白H3肽消除了先前批次的抗二甲基组蛋白H3(Arg2)(1:4,000稀释度)对组蛋白H3的检测。在含有Arg2的未修饰肽中也观察到一些信号竞争。
肽斑点印迹分析:
一个先前批次的1:4,000至-1:16,000稀释液只检测到含有二甲基Arg2的组蛋白H3肽。没有检测含有未修饰Arg2、二甲基Arg17或二甲基Arg26 的肽。
Beadlyte组蛋白肽测定:
一个先前批次的1:500至-1:48,000稀释液只检测到含有二甲基Arg2的组蛋白H3肽。没有观察到与含有未修饰Arg2 或二甲基Arg 17 或26的肽的交叉反应。
研究子类别
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过免疫印迹对HeLa细胞的酸提取蛋白进行了常规评估。
免疫印迹分析:该批次的1:500(泳道1)和1:1000(泳道2)稀释液在HeLa细胞的酸提取蛋白中检测到甲基化组蛋白H3。
標靶描述
17kDa
聯結
替代:05-808
外觀
0.05% 叠氮化钠中的培养上清液
儲存和穩定性
自收到之日起,在 -20°C条件下可稳定保存1年。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
分析報告
对照
HeLa细胞酸提取物
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Yudao Shen et al.
Journal of medicinal chemistry, 59(19), 9124-9139 (2016-09-02)
Well-characterized selective inhibitors of protein arginine methyltransferases (PRMTs) are invaluable chemical tools for testing biological and therapeutic hypotheses. Based on 4, a fragment-like inhibitor of type I PRMTs, we conducted structure-activity relationship (SAR) studies and explored three regions of this
Chemical and biological methods to detect post-translational modifications of arginine.
Slade, DJ; Subramanian, V; Fuhrmann, J; Thompson, PR
Biopolymers null
Histone H3 Arg2 methylation provides alternative directions for COMPASS.
Klose, Robert J and Zhang, Yi
Nature Structural and Molecular Biology, 14, 1058-1060 (2007)
Xin-Xi Zhao et al.
The Journal of biological chemistry, 291(1), 402-412 (2015-10-22)
Histone lysine methylation is important in early zebrafish development; however, the role of histone arginine methylation in this process remains unclear. H3R2me2a, generated by protein arginine methyltransferase 6 (Prmt6), is a repressive mark. To explore the role of Prmt6 and
Histone H3K4 demethylases are essential in development and differentiation.
Benevolenskaya, Elizaveta V
Biochemistry and Cell Biology = Biochimie Et Biologie Cellulaire, 85, 435-443 (2007)