Merck
Y0001600
二甲双胍杂质F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
二甲胺 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2NH · HCl
CAS号:
分子量:
81.54
Beilstein:
3589311
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
metformin
形狀
solution
製造商/商標名
EDQM
mp
170-173 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
mixture
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[H].CNC
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
InChI 密鑰
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
二甲双胍杂质F EP参考标准品的预期用途是欧洲药典规定的实验室测试。
包裝
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)