無性繁殖
62-141-13, monoclonal
物種活性
chicken, Saccharomyces cerevisiae, vertebrates, yeast, human
製造商/商標名
Upstate®
技術
ChIP: suitable (ChIP-seq)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
Saccharomyces cerevisiae ... Hhf1(852294)
human ... H4C1(8359)
一般說明
组蛋白H4是参与真核细胞染色质结构的5种主要组蛋白之一。H4具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。
该抗体可识别组蛋白H4,不依赖于任何翻译后修饰。
特異性
可识别组蛋白H4,Mr 10 kDa。
基于序列同源性,预期具有广泛的物种交叉反应。
免疫原
KLH偶联的合成肽,对应于组蛋白H4的氨基酸17-28。 该表位已定位于残基25-28。
表位:氨基酸25-28
應用
抗组蛋白H4抗体,pan,克隆62-141-13是用于检测组蛋白H4(也称为组蛋白H4)的兔单克隆抗体,&已在ChIP,WB,Mplex,ChIP-seq中进行了验证。
研究子类别
组蛋白
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
表位作图(使用Luminex®):
将先前批次的1:250-1:4,000系列稀释液与组蛋白肽一起孵育,该组蛋白肽包含跨越与Luminex 微球缀合的组蛋白H4氨基末端的各种未修饰肽。 该抗体可识别修饰的和未修饰的肽(请参见第2页的图B)。
染色质免疫沉淀:
一个独立的实验室在染色质免疫沉淀中使用了该抗体的先前批次(Issac,C.,2006)。
将先前批次的1:250-1:4,000系列稀释液与组蛋白肽一起孵育,该组蛋白肽包含跨越与Luminex 微球缀合的组蛋白H4氨基末端的各种未修饰肽。 该抗体可识别修饰的和未修饰的肽(请参见第2页的图B)。
染色质免疫沉淀:
一个独立的实验室在染色质免疫沉淀中使用了该抗体的先前批次(Issac,C.,2006)。
品質
通过蛋白质印迹进行常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次的1:30,000-1:100,000稀释液在未经处理的HeLa细胞和经丁酸钠(超乙酰化)或秋水仙胺(超磷酸化)处理的细胞的酸提取物中检测到未修饰的重组组蛋白H4蛋白(目录号14-412)和组蛋白H4。
蛋白质印迹分析:
该批次的1:30,000-1:100,000稀释液在未经处理的HeLa细胞和经丁酸钠(超乙酰化)或秋水仙胺(超磷酸化)处理的细胞的酸提取物中检测到未修饰的重组组蛋白H4蛋白(目录号14-412)和组蛋白H4。
標靶描述
10 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的兔单克隆IgG,溶于含有0.014 M磷酸盐缓冲液(pH 7.6)、0.175 M NaCl和0.07%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白A纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
来自未经处理的HeLa细胞和经丁酸钠(超乙酰化)或秋水仙胺(超磷酸化)处理的细胞的酸提取物。
来自未经处理的HeLa细胞和经丁酸钠(超乙酰化)或秋水仙胺(超磷酸化)处理的细胞的酸提取物。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
The effects of repeated social defeat on long-term depressive-like behavior and short-term histone modifications in the hippocampus in male Sprague-Dawley rats.
Psychopharmacology (Psychopharmacologia) null
Diverse roles for histone H2A modifications in DNA damage response pathways in yeast.
Genetics null
BMC genomics, 15, 347-347 (2014-06-03)
In eukaryotic organisms, packaging of DNA into nucleosomes controls gene expression by regulating access of the promoter to transcription factors. The human malaria parasite Plasmodium falciparum encodes relatively few transcription factors, while extensive nucleosome remodeling occurs during its replicative cycle
Toggle involving cis-interfering noncoding RNAs controls variegated gene expression in yeast.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
SWI/SNF displaces SAGA-acetylated nucleosomes.
Eukaryotic Cell null