主要文件
MAB3422
Sigma-Aldrich
抗组蛋白抗体,克隆H11-4
clone H11-4, Chemicon®, from mouse
别名:
Anti-Histone antibody
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
H11-4, monoclonal
物種活性
hamster, bovine, opossum, rat, human, Xenopus
物種活性(以同源性預測)
mammals
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... H2AC21(317772)
一般說明
真核细胞中有5种主要的组蛋白参与染色质的结构。组蛋白的五个主要类别是H1/H5,H2A,H2B,H3和H4。 组蛋白H2A,H2B,H3和H4被称为核心组蛋白,而组蛋白H1和H5被称为连接组蛋白。 组蛋白具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与′串结构上珠子′的核小体的结构有关。 它们是染色质的主要蛋白成分,充当DNA缠绕的线轴,并在基因调节中发挥作用。
特異性
由于组蛋白的高度保守性,该抗体预计具有广泛物种反应性。
该抗体特异性结合存在于全部5个组蛋白上的抗原决定簇。该抗体识别组蛋白H1、H2A、H2B、H3和H4的灵敏度相当。
免疫原
HeLa细胞的纯化核部分
應用
使用抗组蛋白抗体克隆H11-4(小鼠单克隆抗体)检测组蛋白,该抗体在ICC、IHC &WB中起作用。
研究子类别
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
蛋白质印迹分析:
使用先前批次的1:500稀释液。
免疫细胞化学:
先前批次的1-5 µg/mL浓度已被用于免疫细胞化学中。
免疫组化:
先前批次的1-5 μg/mL浓度已被用于免疫组化。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
品質
通过蛋白质印迹在Jurkat 裂解物中进行了常规评估。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1,溶于含有0.02M磷酸盐缓冲液,pH 7.6和0.25M NaCl以及0.1%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化的蛋白 A
儲存和穩定性
自收到之日起以未稀释的等分试样形式,在2-8ºC可稳定保存6个月。
冻干抗体在2–8°C下稳定。将复溶抗体等分保存在-15至-25°C下长达12个月。应避免反复冻融。
分析報告
对照
全部组织
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Nontypeable Haemophilus influenzae initiates formation of neutrophil extracellular traps.
Juneau, RA; Pang, B; Weimer, KE; Armbruster, CE; Swords, WE
Infection and Immunity null
GSK1070916, a potent Aurora B/C kinase inhibitor with broad antitumor activity in tissue culture cells and human tumor xenograft models.
Mary Ann Hardwicke,Catherine A Oleykowski,Ramona Plant,Jamin Wang,Qiaoyin Liao et al.
Molecular Cancer Therapeutics null
GATA-1 modulates the chromatin structure and activity of the chicken alpha-globin 3' enhancer.
Escamilla-Del-Arenal, M; Recillas-Targa, F
Molecular and cellular biology null
TNF stimulates nuclear export and secretion of IL-15 by acting on CRM1 and ARF6.
Ouyang, S; Hsuchou, H; Kastin, AJ; Pan, W
Testing null
The transcriptional corepressor, PELP1, recruits HDAC2 and masks histones using two separate domains.
Choi, YB; Ko, JK; Shin, J
The Journal of Biological Chemistry null