主要文件
S-065
Supelco
大麻素受体激动剂标准液(AB-FUBINACA) 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H21FN4O2
分子量:
368.40
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
形狀
liquid
特點
(Snap-N-Spike®)
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
濃度
100 μg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
forensics and toxicology
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Fc1ccc(cc1)C[n]2nc(c3c2cccc3)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N
InChI
1S/C20H21FN4O2/c1-12(2)17(19(22)26)23-20(27)18-15-5-3-4-6-16(15)25(24-18)11-13-7-9-14(21)10-8-13/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3,(H2,22,26)(H,23,27)/t17-/m0/s1
InChI 密鑰
AKOOIMKXADOPDA-KRWDZBQOSA-N
一般說明
AB-FUBINACA是一种强效的大麻素受体激动剂,可作为香料大麻混合物中的合成大麻素出售。该认证参考溶液适用于临床毒理学、尿液药物测试和法医分析应用中合成大麻素的GC/MS 或 LC/MS测试方法。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)