Merck
731986
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-d5-ethanolamine
98 atom % D, 97% (CP)
别名:
(2-Ethyl-d5-amino)ethanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2D5NHCH2CH2OH
分子量:
94.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
97% (CP)
形狀
liquid
bp
169-170 °C (lit.)
密度
0.964 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-5-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2
InChI 密鑰
MIJDSYMOBYNHOT-ZBJDZAJPSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
159.8 °F
閃點(°C)
71 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)