Merck
606308
Sigma-Aldrich
乙醇胺-13C2 盐酸盐
99 atom % 13C, 99% (CP)
别名:
2-氨基乙醇-13C2 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO13CH213CH2NH2 · HCl
分子量:
99.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
形狀
solid
mp
84-86 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
Cl.N[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H/i1+1,2+1;
InChI 密鑰
PMUNIMVZCACZBB-AWQJXPNKSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)