Merck
492981
Sigma-Aldrich
马来酸酐-2,3-13C2
99 atom % 13C
别名:
2,5-Furandione-3,4-13C2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C2C2H2O3
CAS号:
分子量:
100.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
形狀
solid
bp
200 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
O=C1OC(=O)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H/i1+1,2+1
InChI 密鑰
FPYJFEHAWHCUMM-ZDOIIHCHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
217.4 °F - closed cup
閃點(°C)
103 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)