特點
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
成份
Caffeine
(+)-Catechin
(−)-Catechin 3-gallate
(−)-Epicatechin
(−)-Epicatechin-3-gallate
(−)-Epigallocatechin 3-gallate
(−)-Gallocatechin
(−)-Gallocatechin 3-gallate
包裝
ampule of 1.0 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL each component in acetonitrile: water (8:2) with 5% 1M HCl
應用
food and beverages
形式
multi-component solution
儲存溫度
−20°C
一般說明
一种认证多组分混合物,含有咖啡因和常见绿茶儿茶酚:(-)-表没食子儿茶素3-没食子酸酯、(+)-儿茶酚、(-)-表儿茶素、(-)-表儿茶素 3-没食子酸酯, (-)-儿茶素, (-)-儿茶素 3-没食子酸酯和 (-)-儿茶酚 3-没食子酸酯。这种 Snap-N-Shoot®溶液混合物适用于绿茶饮料或补充剂的LC 或 LC/MS质量控制测试。Snap-N-Shoot® 多组分溶液混合物有很多优点,如添加方便,减少植物提取物或粉末称量、溶液制备的时间, 减少由于不同原料纯化因子而重新运行样品或重新配置参考溶液的时间,从而改善效率。密封安瓿瓶为这些敏感植物化学品的储存提供额外的保护。
查看来自 Cerilliant的全系列植物化学有证标准物质溶液:
查看来自 Cerilliant的全系列植物化学有证标准物质溶液:
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup