D-076
21-氧氢化可的松-d8 (2,2,4,6,6,21,21,21-d8)标准液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
别名:
21-脱氧皮质醇-D8(2,2,4,6,6,21,21,21-D8) 溶液, 17&α-二羟基黄体酮-D8 (2,2,4,6,6,21,21,21-D8) 溶液
About This Item
推荐产品
等級
certified reference material
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
clinical testing
clinical testing
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)C([2H])([2H])[2H])[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@@H]3[C@@]2(C)CC([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C21H30O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h10,15-18,24-25H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i1D3,4D2,6D2,10D
InChI 密鑰
LCZBQMKVFQNSJR-ZERYXUNYSA-N
一般說明
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup