Merck
803146
Sigma-Aldrich
氢化可的松-2,3,4-13C3 溶液
100 μg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 98% (CP)
别名:
皮质醇-2,3,4-13C3 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3C18H30O5
分子量:
365.44
分類程式碼代碼:
12142200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
98% (CP)
形狀
liquid
濃度
100 μg/mL in methanol
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+3
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@@]12C(CC[C@]2(O)C(CO)=O)C3CCC4=[13CH][13C]([13CH2]C[C@]4(C)C3[C@@H](O)C1)=O
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14?,15?,16-,18?,19-,20-,21-/m0/s1/i5+1,9+1,13+1
InChI 密鑰
JYGXADMDTFJGBT-KKPOWBTRSA-N
應用
本品可用作分析标准品。
包裝
1 mL,安瓿瓶装
这种产品可以散装供应,并可按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Xiaoyun Wu et al.
Cytotherapy, 22(7), 377-387 (2020-05-23)
The use of animal serum in culture medium brings safety concerns and batch-to-batch variability, and thus may restrict the clinical use of ex vivo expanded mesenchymal stromal cells (MSCs). Clinically compliant MSCs should be developed in adherence to serum-free, xeno-free