特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
clinical testing
形式
single component solution
儲存溫度
−70°C
一般說明
环孢菌素A的稳定标记内标,一种用于预防器官移植排斥反应的免疫抑制剂和窄治疗指数药物。这种内标适用于临床和诊断测试(例如治疗药物监测分析)中的关键定量应用,以确保患者保持在药物窄治疗范围内。Snap-N-Spike®格式允许实验室消除诸如环孢菌素A之类的有害物质的称重操作,从而显著减少与处理急性毒性粉末有关的职业暴露危害并提供在使用前将其加标到其选择的基质中的能力。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.0 °C - closed cup