Merck
900416P
Avanti
12-PAHSA
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
9-(palmitoyloxy)octadecanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H66O4
分子量:
538.89
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
包裝
pkg of (pkg of 1 X 1 mg (900416P-1MG))
pkg of (pkg of 1 X 5 mg (900416P-5MG))
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900416P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900416P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)