包裝
pkg of 1 × 1 mg (870856P-1mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C33H65NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-33(37)38-31(29-32(35)36)30-34(2,3)4/h31H,5-30H2,1-4H3/t31-/m1/s1/i2D3,3D3,4D3
包裝
5 mL棕色玻璃螺旋盖小瓶(870856P-1mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3