主要文件
860736E
Avanti
C24:1 mono-sulfo galactosyl(β) ceramide-d7 (d18:1/24:1)
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
3-O-sulfo-D-galactosyl-ß1-1’-N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine-d7 (ammonium salt)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C48H87D7N2O11S
分子量:
914.37
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
ethanol solution
包裝
package of 1 × 100 μg (860736E-100UG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C (−15°C to −25°C)
包裝
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860736E-100UG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F
閃點(°C)
13 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)