主要文件
870129C
Avanti
18:1 DBCO PE
Avanti Research - A Croda Brand 870129C
别名:
18:1 DBCO PE, 1,2-二油酰基-sn-甘油-3-磷酰乙醇胺-N-苯并环辛基
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
形狀
liquid
包裝
pkg of 1 × 2.5 mL (870129C-25mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 870129C
濃度
10 mg/mL (870129C-25mg)
脂質類型
headgroup modified lipids
click reagents
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
18:1DBCO PE,又称1,2-二油酰基-sn-甘油-3-磷酸乙醇胺-N-二苯并环辛基,是含有二苯并环辛烯的头基修饰脂质。它主要用作点击化学试剂。
包裝
5 mL透明玻璃密封安瓿(870129C-25mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)