Merck
860697P
Avanti
Lactosyl(β) Sphingosine-d7
Avanti Research - A Croda Brand (860697P), powder
别名:
D-lactosyl-β-1,1’-D-erythro-sphingosine-d7
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H50D7NO12
分子量:
630.82
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.12
化驗
99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (860697P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand (860697P)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
1S/C30H57NO12/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20(34)19(31)18-40-29-27(39)25(37)28(22(17-33)42-29)43-30-26(38)24(36)23(35)21(16-32)41-30/h14-15,19-30,32-39H,2-13,16-18,31H2,1H3/b15-14+/t19-,20+,21+,22+,23-,24-,25+,26+,27+,28+,29+,30-/m0/s1/i1D3,2D2,3D
InChI 密鑰
MQKSCOKUMZMISB-WZJHVHHZSA-N
一般說明
Lactosyl(β) sphingosine-d7 is a deuterated derivative of lactosyl(β) sphingosine.
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)