包裝
pkg of 1 × 5 mg (860601P-5mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860601P
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]P(O)(OC[C@@](N(C)C)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C20H42NO5P.H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)19(21(2)3)18-26-27(23,24)25;/h16-17,19-20,22H,4-15,18H2,1-3H3,(H2,23,24,25);1H3/b17-16+;/t19-,20+;/m0./s1
InChI 密鑰
OHWBNCFUTKNUPT-UNDCCOMZSA-N
一般說明
Dimethyl Sphingosine-1-Phosphate is a methylated form of sphingosine-1-phosphate.
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860601P-5mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
860601P-5MG | 4061835318544 |