Merck
860140P
Avanti
C18:0 GM2 Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
C18:0 GM2 Ganglioside (GalNAcb1,4(Neu5Aca2,3)Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0))
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C67H121N3O26
分子量:
1384.68
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.79
生物源
synthetic
化驗
>99 (TLC)
形狀
powder
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@@H]1[C@H](O)[C@H]([C@H](O[C@@H]2[C@H](O[C@@]3(C[C@H](O)[C@H]([C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O3)NC(C)=O)C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]4C(O)[C@@H](O)[C@H](OC[C@H](NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O[C@@H]4CO)O[C@@H]2CO)O[C@@H]1CO)NC(C)=O
應用
Lipids research
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3