主要文件
8.05966
Sigma-Aldrich
Isopropyl methyl ketone
for synthesis
别名:
Isopropyl methyl ketone, Methyl isopropyl ketone, 3-Methyl-2-butanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCH(CH3)2
CAS号:
分子量:
86.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
209-264-3
NACRES:
NA.22
bp:
93-95 °C/1013 hPa
等級
for synthesis
品質等級
蒸汽壓力
53.33 hPa ( 19.9 °C)
化驗
≥98% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
475 °C
效力
6350 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-9 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
折射率
n20/D 1.388 - 1.389
bp
93-95 °C/1013 hPa
mp
-92 °C
轉變溫度
flash point -1 °C
溶解度
8.21 g/L
密度
0.80 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O=C(C(C)C)C
InChI
1S/C5H10O/c1-4(2)5(3)6/h4H,1-3H3
InChI 密鑰
SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.804
Identity (IR): passes test
Evaporation Number: 5.6
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
30.2 °F
閃點(°C)
-1 °C