描述
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 g (850705P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850705P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850705P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850705P-500mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質類型
phospholipids
cardiolipins
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C37H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(39)43-33-35(34-45-47(41,42)44-32-31-38)46-37(40)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35H,3-34,38H2,1-2H3,(H,41,42)/t35-/m1/s1
InChI 密鑰
SLKDGVPOSSLUAI-PGUFJCEWSA-N
一般說明
磷脂酰乙醇胺是一种氨基磷脂。它存在于真核和原核细胞中。 磷脂酰乙醇胺是生物膜中最丰富的甘油磷脂之一。 其也存在于神经组织中。
應用
16:0 PE已被用于:
- 制备全氟化碳(PFC)纳米颗粒
- 通过脂质体悬浮法测定脂质结合
- 表征突触胺在多巴胺能细胞系中的代谢命运
生化/生理作用
磷脂酰乙醇胺可形成纯脂质结构。 它在自噬、细胞分裂和蛋白质折叠中起着至关重要的作用。磷脂酰乙醇胺可用作合成各种蛋白修饰产物的前体。 它可控制真核细胞中的膜流动性。 磷脂酰乙醇胺可充当甘油磷脂类合成的中间体。
包裝
20 mL透明玻璃螺口小瓶(850705P-1g)
20 mL透明玻璃螺旋盖小瓶(850705P-500mg)
5 mL 棕色玻璃螺旋盖小瓶 (850705P-25mg)
5 mL 透明玻璃螺旋盖小瓶(850705P-200mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
也與該產品經常一起購買
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
An Introduction to Biological Membranes: Composition, Structure and Function (2016)
Metabolic studies of synaptamide in an immortalized dopaminergic cell line
Sonti S, et al.
Prostaglandins & other lipid mediators, 141, 25-33 (2019)
Anti-JNK2 peptide-siRNA nanostructures improve plaque endothelium and reduce thrombotic risk in atherosclerotic mice
Pan H, et al.
International journal of nanomedicine, 13, 5187-5187 (2018)
The Membranes of Cells (2016)
Deficient endoplasmic reticulum-mitochondrial phosphatidylserine transfer causes liver disease
Hernandez-Alvarez MI, et al.
Cell, 177(4), 881-895 (2019)
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
850705P-1G | 4061835231096 |
850705P-25MG | 4061835231119 |
850705P-200MG | 4061835231102 |
850705P-500MG | 4061835231126 |