Merck
700364O
Avanti
Linoleic acid (d5)
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoic-17,17,18,18,18-d5 acid, 9,12-Octadecanoic acid (d5), Linolic acid(d5)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H27D5O2
分子量:
285.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.21
化驗
>99% (TLC)
形狀
oil
包裝
pkg of 1 × 10 mg (700364O-10MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
應用
lipidomics
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
應用
Lipidomics
特點和優勢
Contains 1% BHT
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)