化驗
>99% (TLC)
形狀
oil
包裝
pkg of 1 x 10 mg
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C)/C
InChI
1S/C20H34O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h9,11,13,15,21H,6-8,10,12,14,16H2,1-5H3/b18-11+,19-13+,20-15+
InChI 密鑰
OJISWRZIEWCUBN-QIRCYJPOSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700362O-10MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3